Print…
4-Bromobenzyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Bromo-α-chlorotoluene, α-Chloro-4-bromotoluene, 1-Bromo-4-(chloromethyl)benzene, 1-(Chloromethyl)-4-bromobenzene
346750050 346750250
ACRO346750050EA 49.5 EUR
ACRO346750050 ACRO346750250
4-Bromobenzyl chloride 98%
4-Bromobenzyl chloride
Fórmula: C₇H₆BrCl
Ponto de ebulição: 136…139 °C (27 mmHg)
Ponto de Fusão: 36…40 °C
Número MDL : MFCD00040867
Número CAS: 589-17-3
EINECS: 209-638-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01394
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %