Print…
3-Bromobenzyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L12458.06 L12458.14
L12458.06EA 46.5 EUR
L12458.06 L12458.14
3-Bromobenzyl chloride ≥97%
3-Bromobenzyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 932-77-4 Molecular Formula: C7H6BrCl Formula Weight: 205.49 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5835 Boiling Point: 118-119°/18mm Beilstein Reference: 742267 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00040865
Fórmula: C₇H₆BrCl
Ponto de ebulição: 118…119 °C (18 mmHg)
Densidade: 1,608
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040865
Número CAS: 932-77-4
UN: 3265
ADR: 8,II