α-Bromo-4-chlorotoulene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
alpha-Bromo-4-chlorotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzyl bromide
B22858.06
B22858.14
B22858.06EA
52.5
EUR
B22858.06
B22858.14
α-Bromo-4-chlorotoulene ≥98%
α-Bromo-4-chlorotoulene
Purity: 98+%
CAS No.: 622-95-7
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.49
Odour: Pungent
Melting Point: 46-51°
Boiling Point: 107-108°/8mm
Beilstein Reference: 606497
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00040714
Fórmula:
C₇H₆BrCl Peso Molecular: 205.48 g/mol Ponto de ebulição: 107…108 °C (8 mmHg) Ponto de Fusão: 46…51 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00040714 Número CAS: 622-95-7 EINECS: 210-760-7 UN: 3261 ADR: 8 II |