Print…
α-Bromo-2-chlorotoulene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-2-chlorobenzene, 2-Chlorobenzyl bromide
278930250 278930050
ACRO278930250EA 124 EUR
ACRO278930250 ACRO278930050
α-Bromo-2-chlorotoulene 97%
α-Bromo-2-chlorotoulene
Fórmula: C₇H₆BrCl
Ponto de ebulição: 103…104 °C (10 mmHg)
Densidade: 1,586 g/cm³
Ponto de Inflamação: 108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000566
Número CAS: 611-17-6
EINECS: 210-257-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5910 to 1.5930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %