4-Bromo-o-toluic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Bromo-2-methylbenzoic acid
L03071.06
L03071.14
L03071.06EA
53.4
EUR
L03071.06
L03071.14
4-Bromo-o-toluic acid ≥98%
4-Bromo-o-toluic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 68837-59-2
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 182-184°
Beilstein Reference: 2249816
Fórmula:
C₈H₇BrO₂ Ponto de Fusão: 182…184 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00040905 Número CAS: 68837-59-2 EINECS: 272-437-7 |