Print…
Ácido 3-Bromo-p-toluico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A11496.06 A11496.14 A11496.22
A11496.06EA 43.2 EUR
A11496.06 A11496.14 A11496.22
Ácido 3-Bromo-p-toluico ≥98%
Ácido 3-Bromo-p-toluico
Purity: 98+% CAS No.: 7697-26-9 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Odour: Odourless Melting Point: 206-211° Beilstein Reference: 1936510 MDL No.: MFCD00002488
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Ponto de Fusão: 206…211 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002488
Número CAS: 7697-26-9
EINECS: 231-712-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III