4-tert-Butyl-1-bromobenzene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15924.14
A15924.22
A15924.36
A15924.14EA
76.4
EUR
A15924.14
A15924.22
A15924.36
4-tert-Butyl-1-bromobenzene ≥97%
4-tert-Butyl-1-bromobenzene
Purity: 97%
CAS No.: 3972-65-4
Molecular Formula: C10H13Br
Formula Weight: 213.12
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.5330
Melting Point: 15-16°
Boiling Point: 231-232°
Beilstein Reference: 1859117
MDL No.: MFCD00000108
Fórmula:
C₁₀H₁₃Br Ponto de ebulição: 231…232 °C Ponto de Fusão: 15…16 °C Densidade: 1,229 Ponto de Inflamação: 97 °C (206 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000108 Número CAS: 3972-65-4 EINECS: 223-599-2 |