Print…
Toalhetes para salas brancas, Amplitude™ Delta™
Fornecedor: CONTEC
AMDE0001 AMDE0004 AMDE0003 AMDE0002
115-1850EA 687 EUR
115-1850 115-1852 115-1851 CONTAMDE0002
Toalhetes para salas brancas, Amplitude™ Delta™
Toalhetes Toalhetes para salas limpas Seco
Feito de fibra 100% sintética e formado mediante a utilização de jactos de água de alta pressão, este toalhete (concebido para a limpeza de produtos ópticos delicados tais como lentes e espelhos) é excepcionalmente liso e duradouro. Possui uma excelente resistência a produtos químicos sendo, assim, ideal para o uso com solventes. A estrutura de fibra aberta proporciona uma excelente capacidade de absorção.
  • Níveis muito baixos de partículas e extraíveis
  • Resistentes e duradouros
  • Textura não abrasiva e muito macia
Indicadas para utilização em salas brancas de classe 100, ISO 5, M3.5.
Cor: branco
Atenção: Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier’s website.