Print…
Myrcene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W276200-1KG-K W276200-20KG-K W276200-8KG-K
SIALW276200-1KG-KEA 159 EUR
SIALW276200-1KG-K SIALW276200-20KG-K SIALW276200-8KG-K
Myrcene, Sigma-Aldrich®
Myrcene
Fórmula: C₁₀H₁₆
Número MDL : MFCD00008908
Número CAS: 123-35-3
EINECS: 204-622-5