Print…
Myrcene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M100005-100ML M100005-500ML M100005-5ML
SIALM100005-100MLEA 35.3 EUR
SIALM100005-100ML SIALM100005-500ML SIALM100005-5ML
Myrcene, Sigma-Aldrich®
Myrcene
Fórmula: C₁₀H₁₆
Número MDL : MFCD00008908
Número CAS: 123-35-3
EINECS: 204-622-5