Print…
Phenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
647098-10G 647098-50G 647098-5G
SIAL647098-10GEA 133 EUR
SIAL647098-10G SIAL647098-50G SIAL647098-5G
Phenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₇BO₂
Número MDL : MFCD00966985
Número CAS: 24388-23-6