Print…
4-Nitrophenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 4-Nitrophenylboronic acid Pinacol ester, 1-Nitro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, 4-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
643890-1G 643890-5G
SIAL643890-1GEA 75.2 EUR
SIAL643890-1G SIAL643890-5G
4-Nitrophenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
4-Nitrophenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₆BNO₄
Número MDL : MFCD02179437
Número CAS: 171364-83-3