Print…
2-Amino-5-pyridineboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 6-Aminopyridine-3-boronic acid pinacol ester, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine, 2-Aminopyridine-5-boronic acid pinacol ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
640379-1G 640379-5G
SIAL640379-1GEA 74.5 EUR
SIAL640379-1G SIAL640379-5G
2-Amino-5-pyridineboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₁₇BN₂O₂
Peso Molecular: 220.08 g/mol
Número MDL : MFCD05663837
Número CAS: 827614-64-2