Print…
4-Pyridineboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
578770-1G 578770-5G
SIAL578770-1GEA 147 EUR
SIAL578770-1G SIAL578770-5G
4-Pyridineboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
4-Pyridineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₁₆BNO₂
Número MDL : MFCD01319051
Número CAS: 181219-01-2