Print…
3-Pyridineboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
576565-1G 576565-5G
SIAL576565-1GEA 152 EUR
SIAL576565-1G SIAL576565-5G
3-Pyridineboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
3-Pyridineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₁₆BNO₂
Número MDL : MFCD03084758
Número CAS: 329214-79-1