4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 4-Hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
522570-1G
522570-5G
SIAL522570-1GEA
110
EUR
SIAL522570-1G
SIAL522570-5G
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Fórmula:
C₁₂H₁₇BO₃ |
Número MDL :
MFCD02093756 Número CAS: 269409-70-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...