Print…
trans-1-Chloro-2-butene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
254584-100G 254584-25G
SIAL254584-100GEA 839 EUR
SIAL254584-100G SIAL254584-25G
trans-1-Chloro-2-butene, Sigma-Aldrich®
trans-1-Chloro-2-butene
Fórmula: C₄H₇Cl
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 4894-61-5
EINECS: 225-516-5