Print…
3-Penten-2-one (contains mesityl oxide as impurity), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
145017-1G 145017-25G 145017-5G
SIAL145017-1GEA 72 EUR
SIAL145017-1G SIAL145017-25G SIAL145017-5G
3-Penten-2-one (contains mesityl oxide as impurity), Sigma-Aldrich®
3-Penten-2-one
Fórmula: C₅H₈O
Número MDL : MFCD00009290
Número CAS: 625-33-2
EINECS: 210-888-3