Print…
2,3-Dibromopropene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2,3-Dibromo-1-propene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
106003-100G 106003-25G
SIAL106003-100GEA 313 EUR
SIAL106003-100G SIAL106003-25G
2,3-Dibromopropene, Sigma-Aldrich®
2,3-Dibromopropene
Fórmula: C₃H₄Br₂
Peso Molecular: 199.87 g/mol
Ponto de ebulição: 42
Densidade: 2.05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000211
Número CAS: 513-31-5
EINECS: 208-155-8
Merck Index: 13,03050