Print…
Isododecane (mixture of isomers), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
06753-25ML-F 06753-5ML-F
SIAL06753-25ML-FEA 367 EUR
SIAL06753-25ML-F SIAL06753-5ML-F
Isododecane (mixture of isomers), Sigma-Aldrich®
Isododecane (mixture of isomers)
Fórmula: C₁₂H₂₆
Número MDL : MFCD00036106
Número CAS: 31807-55-3
EINECS: 250-816-8
UN: 3295
ADR: 3,III