Print…
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.43872.0010 8.43872.0005
8.43872.0010EA 103 EUR
8.43872.0010 8.43872.0005
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₉FO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060353
Número CAS: 452-14-2
Encomendar
Molar Mass 184.16 g/mol