Print…
(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
PC7723-1G PC7723-5G PC7723-10G
APOSPC7723-1GEA 24.8 EUR
APOSPC7723-1G APOSPC7723-5G APOSPC7723-10G
(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₉FO₃
Peso Molecular: 184.17 g/mol
Número MDL : MFCD00671771
Número CAS: 383134-85-8
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable