(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L19153.03
L19153.06
L19153.03EA
78.2
EUR
L19153.03
L19153.06
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid ≥97%
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 22893-39-6
Molecular Formula: C9H6ClF3O2
Formula Weight: 238.59
Melting Point: 112-114°
Beilstein Reference: 2053702
Fórmula:
C₉H₆ClF₃O₂ Ponto de Fusão: 112…114 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01631471 Número CAS: 22893-39-6 |