1-Benzyloxy-3-iodobenzene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
1-(Benzyloxy)-3-iodobenzene
L17442.03
L17442.06
L17442.03EA
14.1
EUR
L17442.03
L17442.06
1-Benzyloxy-3-iodobenzene ≥99%
1-Benzyloxy-3-iodobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 107623-21-2
Molecular Formula: C13H11IO
Formula Weight: 310.14
Melting Point: 50-51°
Beilstein Reference: 3270112
Fórmula:
C₁₃H₁₁IO Ponto de Fusão: 50…51 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01318100 Número CAS: 107623-21-2 |