1-Benzyloxy-4-iodobenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
1-(Benzyloxy)-4-iodobenzene, 4-Benzyloxyiodobenzene
L16092.06
L16092.14
L16092.06EA
96.1
EUR
L16092.06
L16092.14
1-Benzyloxy-4-iodobenzene ≥98%
1-Benzyloxy-4-iodobenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 19578-68-8
Molecular Formula: C13H11IO
Formula Weight: 310.14
Melting Point: 60-64°
Boiling Point: 140°/1mm
MDL No.: MFCD00079704
Fórmula:
C₁₃H₁₁IO Ponto de ebulição: 140 °C (1 mmHg) Ponto de Fusão: 60…64 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00079704 Número CAS: 19578-68-8 |