3-Penten-2-one tech. 85%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 85%
CAS No.: 625-33-2
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.4355
Odour: Pungent, makes eyes water
Boiling Point: 119-121°
Beilstein Reference: 1633505
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00009290
Fórmula:
C₅H₈O Ponto de ebulição: 119…121 °C Densidade: 0,862 Ponto de Inflamação: 21 °C (69 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009290 Número CAS: 625-33-2 EINECS: 210-888-3 UN: 1992 ADR: 3,II |