1-Tetradecyne tech. 90%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L02573.06
L02573.14
L02573.06EA
58.9
EUR
L02573.06
L02573.14
1-Tetradecyne tech. 90%, Grau técnico
1-Tetradecyne
Purity: 90%
CAS No.: 765-10-6
Molecular Formula: CH3(CH2)11C≡CH
Formula Weight: 194.36
Refractive Index: 1.4410
Boiling Point: 132-134°/14mm
MDL No.: MFCD00015076
Fórmula:
C₁₄H₂₆ Ponto de ebulição: 132…134 °C (14 mmHg) Densidade: 0,790 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015076 Número CAS: 765-10-6 EINECS: 212-139-6 |