Print…
1-Chloro-5-(triethylsilyl)-4-pentyne ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H53515.06 H53515.14
H53515.06EA 62.1 EUR
H53515.06 H53515.14
1-Chloro-5-(triethylsilyl)-4-pentyne ≥97%
1-Chloro-5-(triethylsilyl)-4-pentyne
Purity: 97% CAS No.: 174125-30-5 Molecular Formula: C11H21ClSi Formula Weight: 216.83 MDL No.: MFCD00671352
Fórmula: C₁₁H₂₁ClSi
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00671352
Número CAS: 174125-30-5