2-Phenoxyphenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H53264.03
H53264.06
H53264.03EA
41.8
EUR
H53264.03
H53264.06
2-Phenoxyphenylboronic acid ≥98%
2-Phenoxyphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 108238-09-1
Molecular Formula: C12H11BO3
Formula Weight: 214.03
Melting Point: 116°
MDL No.: MFCD01001592
Fórmula:
C₁₂H₁₁BO₃ Ponto de Fusão: 116 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01001592 Número CAS: 108238-09-1 |