3,5-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H52965.03
H52965.06
H52965.03EA
67.7
EUR
H52965.03
H52965.06
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 192182-54-0
Molecular Formula: C8H11BO4
Formula Weight: 181.98
Melting Point: 205-207°
MDL No.: MFCD03095127
Fórmula:
C₈H₁₁BO₄ Ponto de Fusão: 205…207 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03095127 Número CAS: 192182-54-0 |