Print…
2-Hydroxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H51673.MD H51673.03
H51673.MDEA 27.6 EUR
H51673.MD H51673.03
2-Hydroxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥97%
2-Hydroxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 1054483-78-1 Molecular Formula: C11H16BNO3 Formula Weight: 221.06 MDL No.: MFCD06795671
Fórmula: C₁₁H₁₆BNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06795671
Número CAS: 1054483-78-1