Print…
2,2-Difluoro-4-pentenoic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,2-Difluoropent-4-enoic acid
H32173.03 H32173.06
H32173.03EA 68.4 EUR
H32173.03 H32173.06
2,2-Difluoro-4-pentenoic acid ≥97%
2,2-Difluoro-4-pentenoic acid
Purity: 97% CAS No.: 55039-89-9 Molecular Formula: C5H6F2O2 Formula Weight: 136.10 Boiling Point: 56-58°/3mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD09800642
Fórmula: C₅H₆F₂O₂
Peso Molecular: 136.1 g/mol
Ponto de ebulição: 56…58 °C (3 mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09800642
Número CAS: 55039-89-9
UN: 3265
ADR: 8 II