Print…
3-Phenylpropylboronic acid pinacol ester ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-phenylpropyl)-1,3,2-dioxaborolane, 3-Phenyl-1-propylboronic acid pinacol ester
H28985.06 H28985.03
H28985.06EA 320 EUR
H28985.06 H28985.03
3-Phenylpropylboronic acid pinacol ester ≥97%
3-Phenylpropylboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 329685-40-7 Molecular Formula: C15H23BO2 Formula Weight: 246.16 MDL No.: MFCD09953505
Fórmula: C₁₅H₂₃BO₂
Peso Molecular: 246.16 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09953505
Número CAS: 329685-40-7