(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H27859.14
H27859.03
H27859.06
H27859.14EA
320
EUR
H27859.14
H27859.03
H27859.06
(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid ≥97%
(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 66916-99-2
Molecular Formula: C9H9BrO3
Formula Weight: 245.07
Melting Point: 127-131°
MDL No.: MFCD02664700
Fórmula:
C₉H₉BrO₃ Ponto de Fusão: 127…131 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02664700 Número CAS: 66916-99-2 |