4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 4-Hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
H27836.06
H27836.03
H27836.06EA
243
EUR
H27836.06
H27836.03
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 269409-70-3
Molecular Formula: C12H17BO3
Formula Weight: 220.07
Melting Point: 114-117°
MDL No.: MFCD02093756
Fórmula:
C₁₂H₁₇BO₃ Ponto de Fusão: 114…117 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02093756 Número CAS: 269409-70-3 |