Print…
6-Methoxy-2-pyridineboronic acid pinacol ester ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methoxy-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Methoxypyridine-2-boronic acid pinacol ester
H27263.14 H27263.06
H27263.14EA 916 EUR
H27263.14 H27263.06
6-Methoxy-2-pyridineboronic acid pinacol ester ≥97%
6-Methoxy-2-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 1034297-69-2 Molecular Formula: C12H18BNO3 Formula Weight: 235.09 Melting Point: 68-72° MDL No.: MFCD06798266
Fórmula: C₁₂H₁₈BNO₃
Peso Molecular: 235.09 g/mol
Ponto de Fusão: 68…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06798266
Número CAS: 1034297-69-2