Print…
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
H27179.03 H27179.06
H27179.03EA 110 EUR
H27179.03 H27179.06
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 458532-86-0 Molecular Formula: C11H15BFNO2 Formula Weight: 223.06 Melting Point: 48-52° MDL No.: MFCD06798253
Fórmula: C₁₁H₁₅BFNO₂
Peso Molecular: 223.05 g/mol
Ponto de Fusão: 48…52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06798253
Número CAS: 458532-86-0