1-Benzyloxy-4-bromobenzene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Benzyloxybromobenzene, 1-Bromo-4-(phenylmethoxy)benzene
B24923.03
B24923.06
B24923.14
B24923.03EA
23.3
EUR
B24923.03
B24923.06
B24923.14
1-Benzyloxy-4-bromobenzene ≥97%
1-Benzyloxy-4-bromobenzene
Purity: 97%
CAS No.: 6793-92-6
Molecular Formula: C13H11BrO
Formula Weight: 263.14
Melting Point: 61-63°
Boiling Point: 166-167°/3mm
MDL No.: MFCD00028016
Fórmula:
C₁₃H₁₁BrO Ponto de ebulição: 166…167 °C (3 mmHg) Ponto de Fusão: 61…63 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00028016 Número CAS: 6793-92-6 |