Print…
4-Pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
367510010 367510050
ACRO367510010EA 117 EUR
ACRO367510010 ACRO367510050
4-Pyridineboronic acid pinacol ester 97%
4-Pyridineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₁₆BNO₂
Peso Molecular: 205.06 g/mol
Ponto de Fusão: 153…155 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01319051
Número CAS: 181219-01-2
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %