Print…
4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
366430010 366430050
ACRO366430010EA 45.3 EUR
ACRO366430010 ACRO366430050
4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₁₆BNO₂
Ponto de Fusão: 94…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03093897
Número CAS: 171364-82-2
Encomendar
Appearance Light yellow to orange to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 99 °C
GC ≥96.0 %