Print…
Isobutylboronic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methylpropylboronic acid, (2-Methylpropyl)boronic acid
359950010 359950050 359950250
ACRO359950010EA 27.7 EUR
ACRO359950010 ACRO359950050 ACRO359950250
Isobutylboronic acid 98%
Isobutylboronic acid
Fórmula: C₄H₁₁BO₂
Ponto de Fusão: 108…111 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00134156
Número CAS: 84110-40-7
Encomendar
Appearance White to cream Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %