α,3,5-Tribromotoluene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A12726.03
A12726.06
A12726.14
A12726.03EA
59.4
EUR
A12726.03
A12726.06
A12726.14
α,3,5-Tribromotoluene ≥99%
α,3,5-Tribromotoluene
Purity: 99%
CAS No.: 56908-88-4
Molecular Formula: C7H5Br3
Formula Weight: 328.84
Melting Point: 93-95°
Beilstein Reference: 3237827
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00052415
Fórmula:
C₇H₅Br₃ Ponto de ebulição: 173 °C (19 mmHg) Ponto de Fusão: 93…95 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00052415 Número CAS: 56908-88-4 UN: 1759 ADR: 8,III |