2,6-Dibromotoluene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A11832.03
A11832.06
A11832.03EA
45
EUR
A11832.03
A11832.06
2,6-Dibromotoluene ≥98%
2,6-Dibromotoluene
Purity: 98+%
CAS No.: 69321-60-4
Molecular Formula: C7H6Br2
Formula Weight: 249.94
Refractive Index: 1.6060
Melting Point: 2-6°
Boiling Point: 112-113°/7mm
Beilstein Reference: 3235502
MDL No.: MFCD00013524
Fórmula:
C₇H₆Br₂ Ponto de ebulição: 112…113 °C (7 mmHg) Ponto de Fusão: 2…6 °C Densidade: 1,812 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013524 Número CAS: 69321-60-4 |