Print…
Brometo de benzilo ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: α-Bromotolueno
A13535.18 A13535.0B A13535.30
A13535.18EA 27.2 EUR
A13535.18 A13535.0B A13535.30
Brometo de benzilo ≥99%
Brometo de benzilo
Purity: 99% CAS No.: 100-39-0 Molecular Formula: C7H7Br Formula Weight: 171.04 Flash Point: 87°(189°F) Physical Form: Liquid Density: 1.438 Refractive Index: 1.5750 Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Pungent, makes eyes water Melting Point: -4° Boiling Point: 198-199° Beilstein Reference: 385801 Merck Reference: 14,1128 UN No.: 1737 MDL No.: MFCD00000172
Fórmula: (C₆H₅)CH₂Br
Peso Molecular: 171.04 g/mol
Ponto de ebulição: 198…199 °C
Ponto de Fusão: –4 °C
Densidade: 1.438
Ponto de Inflamação: 87 °C (189 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000172
Número CAS: 100-39-0
EINECS: 202-847-3
UN: 1737
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,01130