Print…
Brometo de benzilo 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
105871000 105875000 105870010
ACRO105871000EA 56.3 EUR
ACRO105871000 ACRO105875000 ACRO105870010
Brometo de benzilo 98%
Brometo de benzilo
Fórmula: (C₆H₅)CH₂Br
Ponto de ebulição: 199 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 1,43 g/cm³
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000172
Número CAS: 100-39-0
EINECS: 202-847-3
UN: 1737
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01130
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5745 to 1.5765 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %