(3-Bromopropyl)benzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Bromo-3-phenylpropane
A14050.0E
A14050.22
A14050.36
A14050.0EEA
604
EUR
A14050.0E
A14050.22
A14050.36
(3-Bromopropyl)benzene ≥98%
(3-Bromopropyl)benzene
Purity: 98%
CAS No.: 637-59-2
Molecular Formula: C6H5CH2CH2CH2Br
Formula Weight: 199.09
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5460
Boiling Point: 219-220°
Beilstein Reference: 2205527
MDL No.: MFCD00000257
Fórmula:
BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅) Peso Molecular: 199.09 g/mol Ponto de ebulição: 219…220 °C Densidade: 1.308 Ponto de Inflamação: 101 °C (213 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000257 Número CAS: 637-59-2 EINECS: 211-294-7 |