Print…
(3-Bromopropyl)benzene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-3-phenylpropane
107290050 107291000 107295000
ACRO107290050EA 23.1 EUR
ACRO107290050 ACRO107291000 ACRO107295000
(3-Bromopropyl)benzene 98%
(3-Bromopropyl)benzene
Fórmula: BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅)
Peso Molecular: 199.09 g/mol
Ponto de ebulição: 219…220 °C (760 mmHg)
Densidade: 1.31 g/cm³
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000257
Número CAS: 637-59-2
EINECS: 211-294-7
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %