Phenethyl bromide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(2-Bromoethyl)benzene, 2-Phenylethyl bromide
A12528.22
A12528.36
A12528.22EA
34.9
EUR
A12528.22
A12528.36
Phenethyl bromide ≥98%
Phenethyl bromide
Purity: 98%
CAS No.: 103-63-9
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.06
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.5560
Melting Point: -56°
Boiling Point: 220-221°
Beilstein Reference: 507487
MDL No.: MFCD00000240
Fórmula:
BrCH₂CH₂C₆H₅ Peso Molecular: 185.06 g/mol Ponto de ebulição: 220…221 °C Ponto de Fusão: –56 °C Densidade: 1.355 Ponto de Inflamação: 89 °C (192 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000240 Número CAS: 103-63-9 EINECS: 203-130-8 |