Print…
Phenethyl bromide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Bromoethyl)benzene, 2-Phenylethyl bromide
106941000 106945000 106940025
ACRO106941000EA 39.8 EUR
ACRO106941000 ACRO106945000 ACRO106940025
Phenethyl bromide 98%
Phenethyl bromide
Fórmula: BrCH₂CH₂C₆H₅
Peso Molecular: 185.06 g/mol
Ponto de ebulição: 220…221 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –56 °C
Densidade: 1.35 g/cm³
Ponto de Inflamação: 89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000240
Número CAS: 103-63-9
EINECS: 203-130-8
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5553 to 1.5573 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥97.5 %