(1-Bromoethyl)benzene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Bromo-1-phenylethane, α-Methylbenzyl bromide
A16839.14
A16839.22
A16839.36
A16839.14EA
61.2
EUR
A16839.14
A16839.22
A16839.36
(1-Bromoethyl)benzene ≥97%
(1-Bromoethyl)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 585-71-7
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.06
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.5600
Melting Point: -65°
Boiling Point: 200°
Beilstein Reference: 507210
MDL No.: MFCD00000139
Fórmula:
C₆H₅CHBrCH₃ Peso Molecular: 185.06 g/mol Ponto de ebulição: 200 °C Ponto de Fusão: –65 °C Densidade: 1.356 Ponto de Inflamação: 81 °C (177 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000139 Número CAS: 585-71-7 EINECS: 209-560-2 UN: 3265 ADR: 8 II |